Learn More
Triethylamine, 99.7%, extra pure
Codice prodotto. 10621643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10621643 5 g 5g
10741301 50 g 50g
10184473 1 kg 1kg
10659283 2.5 kg 2.50kg
10438643 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10621643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219510050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-44-8
Numero MDL MFCD00009051
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylamine
Nota nome 99.7%
Punto di fusione -115.0°C
Densità 0.7280g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C
Punto d'infiammabilità −11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.6% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H15N
Formula lineare (C2H5)3N
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 5 g
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Indice di Merck 15, 9831
Gravità specifica 0.728
Informazioni di solubilità Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 101.19
Pressione del vapore 69mbar at 20°C
Percent Purity 99.7%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid