Learn More
Triethylamine, 99%, pure
Codice prodotto. 10265820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10265820 1 L EcoSafPak™ Glass Bottle 1L
10046651 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10651193 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10626362 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11905181 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10265820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.50€
    39.65€ / 1L
    Risparmia 6.85€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-44-8
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylamine
Punto di fusione -115.0°C
Densità 0.7280g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C
Punto d'infiammabilità −11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Formula molecolare C6H15N
Formula lineare (C2H5)3N
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 1 L
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Indice di Merck 15, 9831
Gravità specifica 0.728
Informazioni di solubilità Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Molecular Weight (g/mol) 101.193
Peso formulazione 101.19
Pressione del vapore 69mbar at 20°C
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.