Learn More
Triethylamine, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10525470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10525470 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10008319 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10525470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432280025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-44-8
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.19
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylamine
Punto di fusione -115.0°C
Densità 0.7280g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C
Punto d'infiammabilità −11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)3N
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 2.5 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Indice di Merck 15,9831
Gravità specifica 0.728
Informazioni di solubilità Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 101.19
Percent Purity ≥99.4%, 0.05% max. (diethylamine), 0.05% max. (ethanol)
Grado Analisi
Forma fisica Liquid