Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethylamine |
| Punto d'infiammabilità | −11.00°C |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Quantità | 500 mL |
| Gravità specifica | 1L = 0.73kg |
| Peso formulazione | 101.19 |
| Percent Purity | 100% |
| Grado | BAKER ANALYZED™ Reagent |
| Forma fisica | Liquid |