Learn More
Triethylamine, Eluent Additive For Laboratory Use and LC-MS, Chem Lab
Codice prodotto. 15949336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15949336 50 mL 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15949336 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.2049.0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.15€
    38.10€ / 50g
    Risparmia 46.05€
    54% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
CAS 121-44-8
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
Densità 0.73 g/mL
Punti di ebollizione 90°C
Punto d'infiammabilità -11 °C
Intervallo percentuale saggio > 99.7%
Imballaggio Glass bottles
Formula molecolare C6H15N
Quantità 50 mL
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
IUPAC Name triethylamine
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylamine, eluent additive for LC-MS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine