Learn More
Triethylamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11452984 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11452984 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500mL
10615892 500 mL Amber glass bottle 500mL
10000490 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10615702 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11452984 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3200/PB08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 121-44-8
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.193
Numero MDL 9051
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Specifica
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
pH 12.4
Punti di ebollizione 90°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 3.5
Viscosità 0.36 mPaS at 20°C
Peso formulazione 101.19g/mol
Pressione del vapore 69mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.