Learn More
Triethylamine, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10649933
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10649933
Marca: Fisher BioReagents BP616500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Triethylamine is used as a solvent in automated synthesis protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylamine
CAS 121-44-8
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
Densità 0.728g/cm³
pH 12.4
Punti di ebollizione 90°C
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H15N
Formula lineare (C2H5)3N
Indice di rifrazione 1.397 to 1.403 (at 25°C)
Quantità 500 mL
Indice di Merck 15, 9831
Sinonimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Peso formulazione 101.19
Pressione del vapore 69mbar at 20°C
Percent Purity ≥99%
Grado Peptide Synthesis
Forma fisica Liquid