Learn More
Triethylamine, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10625892 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10625892 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10625892 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3203/07
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C6H15N, CAS Number-121-44-8, 250mL, 90 deg.C, CHEBI:35026, Colorless, 101.19g/mol, ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-diethylethanamine, -115 deg.C, 9051, 101.193, Amber glass bottle, 12.4, Liquid, 8471, CCN(CC)CC, 3.5, 69mbar at 20 deg.C, 0.36 mPaS at 20 deg.C | CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
C6H15N, CAS Number-121-44-8, 250mL, 90 deg.C, CHEBI:35026, Colorless, 101.19g/mol, ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-diethylethanamine, -115 deg.C, 9051, 101.193, Amber glass bottle, 12.4, Liquid, 8471, CCN(CC)CC, 3.5, 69mbar at 20 deg.C, 0.36 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Amber glass bottle
CAS 121-44-8
Pressione del vapore 69mbar at 20°C
Viscosità 0.36 mPaS at 20°C
Densità vapore 3.5
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H15N
Numero MDL 9051
Colore Incolore
pH 12.4
Punto di fusione -115°C
Punti di ebollizione 90°C
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Quantità 250 mL
ChEBI CHEBI:35026
Peso formulazione 101.19g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid, sodium salt trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine