Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethylamine hydrochloride |
| Punto di fusione | 261°C |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Formula lineare | (C2H5)3N · HCl |
| Quantità | 50 g |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3906409 |
| Peso formulazione | 137.65g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |