Learn More
Triethylamine, Mikromol™
Descrizione
Triethylamine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethylamine |
| CAS | 121-44-8 |
| Nomi componenti o analita | Triethylamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H15 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Triethylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC |
| IUPAC Name | N,N-diethylethanamine |
| Vedi altri risultati |