Learn More
Triethylammonium Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30456889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456889 1 g 1g
30455772 100 mg 100mg
30454745 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456889 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7974701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54272-29-6
Formula molecolare C6H15N .xH2O4S
Molecular Weight (g/mol) 199.27
Sinonimo N,N-diethylethanamine sulfate
IUPAC Name N,N-diethylethanamine;sulfuric acid
SMILES CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylammonium Sulfate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H15N.H2O4S/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Peso formulazione 199.0878