Learn More
Triethylborane, 1M soln. in THF
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triethylborane is catalyst for allylation of aldehydes, decarboxylative C-C bond cleavage reactions, rhenium hydride / boron Lewis acid cocatalysis of alkene hydrogenations, Regioselective hydroxyalkylation of unsaturated oxime ethers. Reactant for radical reductions of alkyl bromides with N-heterocyclic carbene boranes and synthesis of tetramethylammonium trialkylphenylborate salts with oxidation potential.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air Sensitive, store away form air. Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethylborane |
| Densità | 0.865 |
| Punto d'infiammabilità | −17°C (1°F) |
| Formula lineare | (CH3CH2)3B |
| Quantità | 25 mL |
| Numero UN | UN2924 |
| Beilstein | 1731462 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Informazioni di solubilità | Reacts with water. |
| Peso formulazione | 98 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Triethylborane 1M solution in THF
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Triethylborane