Learn More
Triethylborane, 1M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10256040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10256040 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10520974 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10256040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176981000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-94-9 | C6H15B | 98.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-94-9 , 109-99-9
Formula molecolare C6H15B
Molecular Weight (g/mol) 98.00
Numero MDL MFCD00009022
InChI Key LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane
PubChem CID 7357
IUPAC Name triethylborane
SMILES CCB(CC)CC
Specifications
Materiale o nome chimico Triethylborane
Nota nome 1M solution in THF
Colore Amber to Colorless
Densità 0.8600g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare (C2H5)3B
Quantità 100 mL
Fieser 09,482; 10,416; 15,333; 16,160; 17,363
Indice di Merck 15, 9833
Gravità specifica 0.86
Peso formulazione 98
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triethylborane, 1M solution in tetrahydrofuran
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.