Learn More
Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Codice prodotto. 17231156 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17231156 1 L 1L
17241156 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17231156 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 466270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-16-0
Formula molecolare C14H22O6
Molecular Weight (g/mol) 286.32
InChI Key HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-(2-{2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethoxy}ethoxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylene glycol dimethacrylate
Densità 1.0920 g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 167°C
Quantità 1 L
Gravità specifica 1.092
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosità 11 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 286.32
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethacrylate