Learn More
Triethylene Glycol Dimethacrylate (Stabilized with MEHQ), TRC
Codice prodotto. 30450247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450247 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7764705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylene Glycol Dimethacrylate
CAS 109-16-0
Formula molecolare C14H22O6
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Methyl-2-propenoic Acid 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)] Ester, Methacrylic Acid Ethylenebis(oxyethylene) Ester, 1,2-Bis[2-(methacryloyloxy)ethoxy]ethane, ATM 2, Acryester 3ED, Bisomer TEGDMA, Blemmer PDE 150, EM 328, Esschem 943X7469, Ethylenebis(oxyethylene) methacrylate, NSC 84260, Neomer PM 201, SR 205, Sartomer SR 205, TEDMA, TEGDMA, TGM 3, TGM 3S
InChI Formula InChI=1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC Name 2-[2-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 286.32
Peso formulazione 286.1416