Learn More
Triethylene glycol dimethyl ether 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319415 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319415 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17834020AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triglyme
CAS 112-49-2
Nomi componenti o analita Triglyme
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 H18 O4
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES COCCOCCOCCOC
IUPAC Name 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Quantità 1 mL
Peso formulazione 178.1205 g/mol