Learn More
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15678180 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15678180 250 g Bottiglia in vetro 250g
15658180 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15678180 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore T59803250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-49-2
Formula molecolare C8H18O4
Molecular Weight (g/mol) 178.228
Numero MDL MFCD00008504
InChI Key YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC Name 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane
SMILES COCCOCCOCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylene glycol dimethyl ether
Punto di fusione -45°C
Densità 0.986g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 216°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235.4°F)
Punto di combustione 375°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O(CH2CH2O)3CH3
Quantità 250 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1700630
Densità vapore >4.7 (vs air)
Peso formulazione 178.23g/mol
Percent Purity 0.99