Learn More
Triethylene glycol dimethyl ether, 99%, stabilized
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethylene glycol dimethyl ether |
| Nota nome | Stabilized |
| Acidità | 0.05mg KOH/g max. |
| Punto di fusione | -45°C |
| Densità | 0.9860g/mL |
| Punti di ebollizione | 216°C |
| Punto d'infiammabilità | 113°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Triethylene glycol dimethyl ether, stabilized
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.