Learn More
Triethylene glycol dimethyl ether, 99%
Codice prodotto. 11386796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11386796 100 g 100g
11396796 500 g 500g
11306806 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11386796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04128.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178.228 g/mol
Triethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent for gases and coupling immiscible liquid. It is also used to prepare perfluoro-triethyleneglycoldimethylether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Triethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent for gases and coupling immiscible liquid. It is also used to prepare perfluoro-triethyleneglycoldimethylether.
Solubility
Miscible with water, chloroform and methanol
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-49-2
Formula molecolare C8H18O4
Molecular Weight (g/mol) 178.228
Numero MDL MFCD00008504
InChI Key YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC Name 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane
SMILES COCCOCCOCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylene glycol dimethyl ether
Punto di fusione -45°C
Densità 0.986
Punti di ebollizione 215°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Formula lineare CH3O(CH2CH2O)3CH3
Indice di rifrazione 1.423
Quantità 100 g
Beilstein 1700630
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,9692
Informazioni di solubilità Miscible with water,chloroform and methanol
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylene glycol dimethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethyl ether