Learn More
Triethylenetetramine, 60%
Codice prodotto. 10633522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
50g
Codice prodotto. 10633522
Marca: Thermo Scientific Acros 344070500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-24-3
Formula molecolare C6H18N4
Molecular Weight (g/mol) 146.24
Numero MDL MFCD00008169
InChI Key VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
PubChem CID 5565
ChEBI CHEBI:39501
IUPAC Name N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine
SMILES C(CNCCNCCN)N
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylenetetramine
Nota nome 60%
Punto di fusione -35.0°C
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 280.0°C
Punto d'infiammabilità 129°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 55% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.5000
Quantità 50 g
Beilstein 04,255
Fieser 01,1204
Indice di Merck 15,9828
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 146.24
Percent Purity 60%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylenetetramine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.