Learn More
Triethylenetetramine-N,N,N',N″,N‴,N‴-hexaacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11419980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419980 10 g 10g
11409980 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419980 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044737.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 869-52-3 | C18H30N4O12 | 494.454 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 869-52-3
Formula molecolare C18H30N4O12
Molecular Weight (g/mol) 494.454
Numero MDL MFCD00004290
InChI Key RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ttha, hexaacetic acid, triethylenetetraminehexaacetate, 3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl, triethylenetetranitrilohexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n',n'-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n',n,n-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n', 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-dioic acid
PubChem CID 70088
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetic acid
SMILES C(CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid
Quantità 10 g
Peso formulazione 494.45
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylenetetramine hexaacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylenetetraminehexaacetic acid