Learn More
Triethylgermanium chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11377788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377788 1 g 1g
11387788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377788 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 034128.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 994-28-5
Formula molecolare C6H17ClGe
Molecular Weight (g/mol) 197.28
Numero MDL MFCD00013591
InChI Key FJAWDWVPBHGANJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylgermanium chloride, triethylchlorogermane, chloro triethyl germane, triethylchlorogermene, ccris 2650, triethylgermyl chloride, germanium triethyl chloride, acmc-209sco, chlorotriethylgermane
PubChem CID 70438
IUPAC Name chloro(triethyl)germane
SMILES Cl.CC[GeH](CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylgermanium chloride
Punto di fusione <-50°C
Densità 1.18 g/mL
Punti di ebollizione 175.9°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 195.23
Forma fisica Liquid