Learn More
Triethylmethylammonium chloride, 98%
Descrizione
Effective phase transfer catalyst
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethylmethylammonium chloride |
| CAS | 10052-47-8 |
| Punto di fusione | 282°C to 284°C |
| Formula molecolare | C7H18ClN |
| Numero MDL | MFCD00059972 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | triethylmethylammonium chloride, n,n-diethyl-n-methylethanaminium chloride, methyltriethylammonium chloride, unii-z0tk7k977q, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride, triethyl methyl azanium chloride, methyl triethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride 1:1, triethyl-methyl-azanium, acmc-1bu0o |
| InChI Key | NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC[N+](C)(CC)CC.[Cl-] |
| IUPAC Name | triethyl(methyl)azanium;chloride |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Triethylmethylammonium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethylmethylammonium chloride
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.