Learn More
Triethylmethylammonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30457248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457248 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457248 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7766682.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylmethylammonium Chloride
CAS 10052-47-8
Formula molecolare C7H18ClN
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
IUPAC Name triethyl(methyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 151.68
Peso formulazione 151.1128