Learn More
Triethyloxonium Tetrafluoroborate(15% in Dichloromethane, ca. 1mol/L), TRC
Codice prodotto. 30453911
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453911 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453911 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT776900250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyloxonium Tetrafluoroborate
CAS 368-39-8
Formula molecolare C6 H15 O . B F4
Quantità 250 mL
InChI Formula InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F
IUPAC Name triethyloxidanium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 189.99
Peso formulazione 190.1152
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 15 %