Learn More
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™
Codice prodotto. 10646460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646460 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10646460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    131.00€ / 100mL
    Risparmia 10.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkyl transfer reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyloxonium tetrafluoroborate
CAS 368-39-8, 75-09-2
Colore Colorless to Brown
Densità 1.3280g/mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C6H15BF4O
Formula lineare (C2H5)3OBF4
Numero MDL MFCD00044423
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 5867
Gravità specifica 1.328
Sinonimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
IUPAC Name triethyloxidanium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Peso formulazione 189.99
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.