Learn More
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%
Codice prodotto. 11965921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965921 100 g Bottiglia in vetro 100g
11310220 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11965921 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436761000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkyl transfer reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 368-39-8 , 60-29-7
Formula molecolare C6H15BF4O
Molecular Weight (g/mol) 189.99
Numero MDL MFCD00044423
InChI Key IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC Name triethyloxidanium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyloxonium tetrafluoroborate
Punto di fusione 84.0°C to 89.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,5867
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Stabilizzatore 3 to 5 % ether
Peso formulazione 189.99
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.