Learn More
Triflumuron, TRC
Codice prodotto. 30138705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138705 100 g 100g
30135281 25 g 25g
30040793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138705 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT779100100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64628-44-0
Formula molecolare C15 H10 Cl F3 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 358.7
Sinonimo Bay Sir 8514, 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)urea
IUPAC Name 2-chloro-N-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl]benzamide
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Triflumuron
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C15H10ClF3N2O3/c16-12-4-2-1-3-11(12)13(22)21-14(23)20-9-5-7-10(8-6-9)24-15(17,18)19/h1-8H,(H2,20,21,22,23)
Peso formulazione 358.0332