Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-cresol, 98+%
Codice prodotto. 10164420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10164420 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10154470 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10164420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168470250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-17-9
Formula molecolare C7H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 162.11
Numero MDL MFCD00002299
InChI Key UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
PubChem CID 7376
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico α, α, α-Trifluoro-m-cresol
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -1.8°C
Colore Yellow
Densità 1.3300g/mL
Punti di ebollizione 178°C to 179°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4OH
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.459
Quantità 25 mL
Beilstein 06, I, 187
Gravità specifica 1.33
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 162.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a,a,a-Trifluoro-m-cresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.