Learn More
Trifluoroacetic acid, ammonium salt, 98%
Codice prodotto. 10627022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627022 25 g Bottiglia in vetro 25g
10083573 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218860250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.05€
    51.30€ / 25g
    Risparmia 4.75€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3336-58-1 | C2H5F3NO2 | 132.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3336-58-1
Formula molecolare C2H5F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 132.06
Numero MDL MFCD00012615,MFCD03095537
InChI Key YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC Name azanium;2,2,2-trifluoroacetic acid
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Nota nome 0.98
Punto di fusione 122.0°C to 126.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.98
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CO2NH4
Quantità 25 g
Beilstein 02,II,186
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (25°C)
Peso formulazione 131.05
Percent Purity 0.98
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.