Learn More
Trifluoroacetic acid-d, 99.5%(Isotopic)
Codice prodotto. 11324468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324468 25 g 25g
11314468 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11324468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042357.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Trifluoroacetic acid-d is employed as solvent to investigate the conformations of cyclic peptides by proton NMR spectra. It is also used to compose NMR solvent mixture to investigate the NMR spectra of high molecular weight polyesters such as polyglycolide (PG) and poly(ethylene terephthalate)and as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 599-00-8
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 115.029
Numero MDL MFCD00044563
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
PubChem CID 71502
IUPAC Name deuterio 2,2,2-trifluoroacetate
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid-d
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.50 g/mL
Odore Acrid
Imballaggio Prescored Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 25 g
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C
Numero UN UN2699
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 115.03
Percent Purity 99.5%