Specifica
| Materiale o nome chimico | Trifluoroacetic acid-d |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 99 atom%D |
| Densità | 1.5000g/mL |
| Deuterio (D) | 98.5% min. |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Acqua | 0.1% max. (Coulometric) |
| Quantità | 25 mL |
| Punto di fusione | -15.0°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Trifluoroacetic acid-d
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H332-Nocivo se inalato.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.