Learn More
Trifluoroacetic Acid-d, TRC
Codice prodotto. 30450043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450043 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30450043 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT78603710G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid-D
CAS 599-00-8
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C2 D F3 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Acetic acid-d','2,2,2-trifluoro-, Acetic acid-d','trifluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d, 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d1, Deuteriotrifluoroacetic acid, Deuterotrifluoroacetic acid, Trifluoroacetic acid (CF3COOD), Trifluoroacetic acid-carboxy-d, Trifluoroacetic acid-d, Trifluoroacetic acid-d1, [2H]Trifluoroacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
SMILES [2H]OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name deuterio 2,2,2-trifluoroacetate
Molecular Weight (g/mol) 115.0295
Peso formulazione 114.9991
Percent Purity >95