Learn More
Trifluoroacetic acid, sodium salt, 97%
Codice prodotto. 10784641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10784641 25 g Bottiglia in vetro 25g
10367760 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10784641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.05€
    38.50€ / 25g
    Risparmia 3.55€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2923-18-4
Formula molecolare C2F3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 136.01
Numero MDL MFCD00013217
InChI Key UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
IUPAC Name sodium;2,2,2-trifluoroacetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid, sodium salt
Nota nome 0.97
Punto di fusione 207.0°C to 209.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.97
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CO2Na
Quantità 25 g
Beilstein 02, II, 186
Informazioni di solubilità Solubility in water: 625g/L water (25°C). Other solubilities: 131g/L in cf3cooh (30°C)
Peso formulazione 136.01
Percent Purity 0.97
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.