Descrizione
- Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
- Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Specifica
Specifica
| Nome elemento | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| Forma | Liquid |
| Reagent Type | Ion Pairing Reagent |
| Quantità | 10 x 1 mL |
| Formulazione | 99.5% TFA |
| Da utilizzare con | LC/MS |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trifluoroacetic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid