Learn More
Trifluoroacetic Acid, Thermo Scientific
Codice prodotto. 30280970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30280970 1 mL 1mL
30280966 2 mL 2mL
30280947 5 mL 5mL
30280960 50 mL 50mL
30280948 10 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30280970 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T001160001
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nome elemento Trifluoroacetic Acid (TFA)
Forma Liquid
Reagent Type Ion Pairing Reagent
Quantità 1 mL
Formulazione 99.5% TFA
Da utilizzare con LC/MS