Learn More
Trifluoroacetic Anhydride, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10725541 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10725541 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10725541 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3257/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 407-25-0
Punto di fusione -63.5°C
Colore Colorless
pH 1
Punti di ebollizione 39.1°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C4F6O3
Numero MDL MFCD00000416
Quantità 100 mL
Sinonimo trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
InChI Key QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name (2,2,2-trifluoroacetyl) 2,2,2-trifluoroacetate
Molecular Weight (g/mol) 210.03
PubChem CID 9845
Peso formulazione 210.03g/mol
Pressione del vapore 43.3kPa at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.