Learn More
Trifluoroacetic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30456815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456815 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456815 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT786420100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Anhydride
CAS 407-25-0
Formula molecolare C4 F6 O3
Quantità 100 g
Sinonimo 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1,1'-anhydride, 2,2,2-Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, Bis(trifluoroacetic acid) anhydride, Hexafluoroacetic anhydride, NSC 96965, Perfluoroacetic anhydride, Trifluoroacetic acid anhydride, Trifluoroacetic anhydride, Trifluoroacetyl anhydride, TFAA
InChI Formula InChI=1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name (2,2,2-trifluoroacetyl) 2,2,2-trifluoroacetate
Molecular Weight (g/mol) 210.03
Peso formulazione 209.9752