Specifica
| Materiale o nome chimico | Trifluoromethanesulfonic acid |
| Punto di fusione | -40.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.6900 g/mL |
| Punti di ebollizione | 162.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CF3SO3H |
| Indice di rifrazione | 1.3260 to 1.3300 |
| Vedi altri risultati |