Learn More
Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30454502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454502 50 g -
30454070 1 g 1g
30450919 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454502 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79054050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-27-7
Formula molecolare C2 H3 F3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 164.1
Sinonimo 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Methyl Ester
IUPAC Name methyl trifluoromethanesulfonate
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Peso formulazione 163.9755