Learn More
Trifluoromethanesulfonic acid solution, Solstice
Codice prodotto. 15604930 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15604930 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15604930 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 353171L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.1 M CF3SO3H in acetic acid (0.1N), for titration in non-aqueous medium
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoromethanesulfonic acid solution
CAS 1493-13-6
Punto d'infiammabilità 38°C (100.4°F)
Quantità 1 L
Formula molecolare CHF3O3S
Formula lineare CF3SO3H
Numero MDL MFCD00007514
Numero UN UN2789
Beilstein 3693487
Sinonimo triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
InChI Key ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name trifluoromethanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.07
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
Peso formulazione 150.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoromethanesulfonic acid solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid