Learn More
Trifluoromethanesulfonyl chloride, 99%
Codice prodotto. 11964581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11964581 100 g Bottiglia in vetro 100g
10265940 5 g Bottiglia in vetro 5g
10661735 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11964581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173051000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 421-83-0
Formula molecolare CClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 168.51
Numero MDL MFCD00007451
InChI Key GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC Name trifluoromethanesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoromethanesulfonyl chloride
Colore Colorless
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 29.0°C to 32.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3SO2Cl
Indice di rifrazione 1.3330 to 1.3350
Quantità 100 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 168.52
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid