Learn More
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M solution in THF
Codice prodotto. 10283002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10283002 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10374692 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10053663 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10283002 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368320050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81290-20-2 , 109-99-9
Formula molecolare C5H11F3Si
Molecular Weight (g/mol) 156.22
Numero MDL MFCD00145454
InChI Key MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Nota nome 0.5M solution in THF
CAS min. % 7.15, 91.26
CAS max % 8.74, 92.85
Colore Colorless
Densità 0.8950g/mL
Punti di ebollizione 40.0°C
Punto d'infiammabilità -20°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiCF3
Quantità 5 mL
Indice di Merck 15, 9851
Gravità specifica 0.895
IUPAC Name tert-butyl(trifluoromethyl)silane
Peso formulazione 142.2
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.