Learn More
Trifluoropyruvic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30452810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452810 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452810 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7927005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoropyruvic Acid Ethyl Ester
CAS 13081-18-0
Formula molecolare C5H5F3O3
Quantità 5 g
Sinonimo 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 3,3,3-Trifluoropyruvate, Ethyl 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl Trifluoropyruvate
InChI Formula InChI=1S/C5H5F3O3/c1-2-11-4(10)3(9)5(6,7)8/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 170.09
Peso formulazione 170.0191