Learn More
Trifluorothymidine, 98%
Codice prodotto. 15299786 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15299786 1 g 1g
15255073 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15299786 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452910010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 70-00-8 | C10H11F3N2O5 | 296.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-00-8
Formula molecolare C10H11F3N2O5
Molecular Weight (g/mol) 296.20
Numero MDL MFCD00006534
InChI Key VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo trifluridine, trifluorothymidine, viroptic, 5-trifluorothymidine, trifluridina, trifluridinum, virophta, trifluoromethyldeoxyuridine, f3tdr, f3dthd
PubChem CID 6256
ChEBI CHEBI:75179
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C(=O)NC1=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluorothymidine
Punto di fusione 190°C to 193°C
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 159855
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in isopropanol
Peso formulazione 296.2
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluorothymidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.