Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | α,α,α-Trifluorotoluene |
| Punto di fusione | -29°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.19g/mL at 20°C |
| Punti di ebollizione | 102°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5CF3 |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | UN2338 |
| Beilstein | 1906908 |
| Vedi altri risultati |