Learn More
Triflusal, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448518
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16448518 10 mg 10mg
16434387 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448518 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0531
MedChemExpress Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Specifica
Materiale o nome chimico Triflusal
CAS 322-79-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H7F3O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (402.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1OC(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 248.16
Peso formulazione 248.16
Percent Purity 99.64%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only