missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triflusal, Mikromol™

Codice prodotto. 17922716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17922716 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17922716 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3414.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Triflusal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Triflusal
CAS 322-79-2
Nomi componenti o analita Triflusal
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C10 H7 F3 O4
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Triflusal, 2-(Acetyloxy)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H7F3O4/c1-5(14)17-8-4-6(10(11,12)13)2-3-7(8)9(15)16/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES CC(=O)Oc1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-acetyloxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 248.16
Quantità 250 mg
Peso formulazione 248.0296 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.