missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triflusal, TRC

Codice prodotto. 30449646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30449646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30449646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7936001G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Triflusal
CAS 322-79-2
Formula molecolare C10 H7 F3 O4
Quantità 1 g
Sinonimo Triflusal, 2-(Acetyloxy)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H7F3O4/c1-5(14)17-8-4-6(10(11,12)13)2-3-7(8)9(15)16/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES CC(=O)Oc1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-acetyloxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 248.16
Peso formulazione 248.0296
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.