Learn More
Triformamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10691315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10691315
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 25891-31-0
Numero MDL MFCD08059356
InChI Key PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triformamide
PubChem CID 6419719
IUPAC Name N,N-diformylformamide
SMILES C(=O)N(C=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Triformamide
Punto di fusione 100.0°C to 101.0°C
Colore White
Analisi elementare 96.0% min. (ex%C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H3NO3
Formula lineare N(COH)3
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 101.06
Peso formulazione 101.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals